(Brommethyl)cyclopropan 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR28323-100G OR28323-25G OR28323-5G
APOSOR28323-100GEA 65.4 EUR InStock
APOSOR28323-100G APOSOR28323-25G APOSOR28323-5G
(Brommethyl)cyclopropan 98%
(Brommethyl)cyclopropan
Formel: C₄H₇Br
MW: 135 g/mol
Siedepunkt: 101…112 °C
Dichte: 1.392 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 41 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00001306
CAS-Nummer: 7051-34-5
EINECS: 230-331-8
UN: 1993
ADR: 3 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge