Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

8-Chinolinol

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

OR2837-100G OR2837-1KG OR2837-500G
APOSOR2837-100GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR2837-100G APOSOR2837-1KG APOSOR2837-500G
8-Chinolinol
8-Chinolinol


Formel: C₉H₇NO
MW: 145.16 g/mol
Siedepunkt: 267 °C/252mmHg
Melting Pt: 70…76 °C
Dichte: 1.03 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006807
CAS-Nummer: 148-24-3
EINECS: 205-711-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,04869
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge