4-Amino-3-hydroxybenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR2857-25G OR2857-100G OR2857-5G
APOSOR2857-25GEA 46.4 EUR InStock
APOSOR2857-25G APOSOR2857-100G APOSOR2857-5G
4-Amino-3-hydroxybenzoesäure
4-Amino-3-hydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₇NO₃
Melting Pt: 211…215 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017094
CAS-Nummer: 2374-03-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge