Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Maltol

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

OR28677-100G OR28677-25G OR28677-500G
APOSOR28677-100GEA 27.7 EUR InStock
APOSOR28677-100G APOSOR28677-25G APOSOR28677-500G
Maltol
Maltol


Formel: C₆H₆O₃
MW: 126.11 g/mol
Siedepunkt: 170 °C/100mmHg
Melting Pt: 160…165 °C
Flash-Pt: 95 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006578
CAS-Nummer: 118-71-8
EINECS: 204-271-8
Merck Index: 13,05735
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge