4-Methoxybenzyl isocyanate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR2873-1G
APOSOR2873-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR2873-1G
4-Methoxybenzyl isocyanate 98%
4-Methoxybenzyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formel: C₉H₉NO₂
Siedepunkt: 60…66 °C/0,6mmHg
Dichte: 1,143 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 113 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00673064
CAS-Nummer: 56651-60-6
UN: 2206
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge