6-Hydroxy-m-toluylsäure
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR28783-100G
APOSOR28783-100GEA 85.7 EUR InStock
APOSOR28783-100G
6-Hydroxy-m-toluylsäure
6-Hydroxy-m-toluylsäure
Formel: C₈H₈O₃
MW: 152.15 g/mol
Siedepunkt: 313
Melting Pt: 150…154 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002461
CAS-Nummer: 89-56-5
EINECS: 201-918-6
Merck Index: 12,02650
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge