Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ethylpropiolat 99%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

OR28819-100G OR28819-25G
APOSOR28819-100GEA 683 EUR InStock
APOSOR28819-100G APOSOR28819-25G
Ethylpropiolat 99%
Ethylpropiolat


Formel: C₅H₆O₂
Siedepunkt: 118…120 °C
Melting Pt: 9 °C
Dichte: 0,963 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 23 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00009184
CAS-Nummer: 623-47-2
EINECS: 210-795-8
UN: 3272
ADR: 3,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge