Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Di-tert-butylpyrocarbonat 99%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

OR28895-250G OR28895-100G OR28895-1KG
APOSOR28895-250GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR28895-250G APOSOR28895-100G APOSOR28895-1KG
Di-tert-butylpyrocarbonat 99%
Di-tert-butylpyrocarbonat
Reagent for the preparation of t-Boc protected amines.


Formel: C₁₀H₁₈O₅
Siedepunkt: 56…57 °C/0,5mmHg
Melting Pt: 23 °C
Dichte: 0,95 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 37 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00008805
CAS-Nummer: 24424-99-5
EINECS: 246-240-1
UN: 2930
ADR: 6.1+4.1,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge