Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Isobutylisothiocyanat

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

OR28903-5G OR28903-25G
APOSOR28903-5GEA 81.2 EUR InStock
APOSOR28903-5G APOSOR28903-25G
Isobutylisothiocyanat
Isobutylisothiocyanat


Formel: C₅H₉NS
Siedepunkt: 160…162 °C
Dichte: 0,94 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 24 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00022062
CAS-Nummer: 591-82-2
EINECS: 209-733-2
UN: 3286
ADR: 3+6.1+8,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge