Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

β-Chlorpropiophenon 98%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

OR2891-100G OR2891-25G OR2891-500G
APOSOR2891-100GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR2891-100G APOSOR2891-25G APOSOR2891-500G
β-Chlorpropiophenon 98%
β-Chlorpropiophenon


Formel: (C₆H₅)C(O)CH₂CH₂Cl
Siedepunkt: 113…115 °C/4mmHg
Melting Pt: 46…50 °C
Flash-Pt: >110 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000990
CAS-Nummer: 936-59-4
EINECS: 213-317-6
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge