3-Bromcumol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR2897-100G
APOSOR2897-100GEA 168 EUR InStock
APOSOR2897-100G
3-Bromcumol 95+%
3-Bromcumol
Formel: C₉H₁₁Br
Siedepunkt: 52…53 °C/0,8mmHg
Dichte: 1,285 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01318112
CAS-Nummer: 5433-01-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge