2,5-Dimethoxythiophene 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR29056-1G
APOSOR29056-1GEA 74.1 EUR InStock
APOSOR29056-1G
2,5-Dimethoxythiophene 95+%
2,5-Dimethoxythiophene
Formel: C₆H₈O₂S
MDL Number: MFCD01096545
CAS-Nummer: 58386-20-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge