2,3-Dihydro-6-phenylimidazo[2,1-b]thiazole-5-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR29177-1G
APOSOR29177-1GEA 145 EUR InStock
APOSOR29177-1G
2,3-Dihydro-6-phenylimidazo[2,1-b]thiazole-5-carboxaldehyde
2,3-Dihydro-6-phenylimidazo[2,1-b]thiazole-5-carboxaldehyde
Formel: C₁₂H₁₀N₂OS
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00268936
CAS-Nummer: 75224-64-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge