2,4'-Dichloracetanilid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR29570-1G
APOSOR29570-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR29570-1G
2,4'-Dichloracetanilid
2,4'-Dichloracetanilid
Formel: C₈H₇Cl₂NO
Melting Pt: 169…172 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00018904
CAS-Nummer: 3289-75-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge