5-Methoxy-1,3-benzothiazol-2-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR2965-25G
APOSOR2965-25GEA 973 EUR InStock
APOSOR2965-25G
5-Methoxy-1,3-benzothiazol-2-amine 98%
5-Methoxy-1,3-benzothiazol-2-amine
Formel: C₈H₈N₂OS
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00464314
CAS-Nummer: 54346-87-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge