1-(tert-Butyl)-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR29682-1G
APOSOR29682-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR29682-1G
1-(tert-Butyl)-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
1-(tert-Butyl)-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formel: C₉H₁₄N₂O₂
Melting Pt: 149…153 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00084917
CAS-Nummer: 175277-09-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge