1-tert-Butyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carbonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR29683-250MG
APOSOR29683-250MGEA 39.3 EUR InStock
APOSOR29683-250MG
1-tert-Butyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carbonyl chloride
1-tert-Butyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carbonyl chloride
Formel: C₉H₁₃ClN₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00084915
CAS-Nummer: 175277-10-8
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge