4-(Morpholino)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR2972-250MG
APOSOR2972-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR2972-250MG
4-(Morpholino)phenylboronsäurepinakolester
4-(Morpholino)phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₆H₂₄BNO₃
Melting Pt: 93…95 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04112544
CAS-Nummer: 568577-88-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge