Ethyl-2-acetylbenzenecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR29770-250MG
APOSOR29770-250MGEA 87 EUR InStock
APOSOR29770-250MG
Ethyl-2-acetylbenzenecarboxylate
Ethyl-2-acetylbenzenecarboxylate
Formel: C₁₁H₁₂O₃
Siedepunkt: 97…99 °C/0,3mmHg
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00173696
CAS-Nummer: 103935-10-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge