Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Chlorisonicotinonitril

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

OR29832-10G OR29832-250G OR29832-50G
APOSOR29832-10GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR29832-10G APOSOR29832-250G APOSOR29832-50G
2-Chlorisonicotinonitril
2-Chlorisonicotinonitril


Formel: C₆H₃ClN₂
Siedepunkt: 104…106 °C/15mmHg
Melting Pt: 69…73 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00174318
CAS-Nummer: 33252-30-1
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge