8-Chloro-3-methyl[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR300032-1G
APOSOR300032-1GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR300032-1G
8-Chloro-3-methyl[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
8-Chloro-3-methyl[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
Formel: C₆H₅ClN₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08272087
CAS-Nummer: 68774-78-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge