3-Chloroisoquinoline-6-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR300076-500MG
APOSOR300076-500MGEA 429 EUR InStock
APOSOR300076-500MG
3-Chloroisoquinoline-6-carboxaldehyde
3-Chloroisoquinoline-6-carboxaldehyde
Formel: C₁₀H₆ClNO
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD22380179
CAS-Nummer: 1337880-76-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge