2-(1-Benzyl-1H-pyrazol-5-yl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR300171-250MG
APOSOR300171-250MGEA 221 EUR InStock
APOSOR300171-250MG
2-(1-Benzyl-1H-pyrazol-5-yl)acetic acid
2-(1-Benzyl-1H-pyrazol-5-yl)acetic acid
Formel: C₁₂H₁₂N₂O₂
MDL Number: MFCD28530874
CAS-Nummer: 1194803-69-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge