2-Amino-5-bromoquinazolin-4-ol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR300183-250MG
APOSOR300183-250MGEA 126 EUR InStock
APOSOR300183-250MG
2-Amino-5-bromoquinazolin-4-ol
2-Amino-5-bromoquinazolin-4-ol
Formel: C₈H₆BrN₃O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18379108
CAS-Nummer: 937668-63-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge