Bicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR300206-50MG
APOSOR300206-50MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR300206-50MG
Bicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid 95+%
Bicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid
Formel: C₉H₁₄O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00218755
CAS-Nummer: 699-55-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge