1-Bromo-3-(2,2-dibromovinyl)-5-methylbenzene
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR300226-250MG
APOSOR300226-250MGEA 301 EUR InStock
APOSOR300226-250MG
1-Bromo-3-(2,2-dibromovinyl)-5-methylbenzene
1-Bromo-3-(2,2-dibromovinyl)-5-methylbenzene
Formel: C₉H₇Br₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31561257
CAS-Nummer: 2227272-74-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge