1-Bromo-3-(2-bromoethynyl)-5-methylbenzene
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR300228-250MG
APOSOR300228-250MGEA 339 EUR InStock
APOSOR300228-250MG
1-Bromo-3-(2-bromoethynyl)-5-methylbenzene
1-Bromo-3-(2-bromoethynyl)-5-methylbenzene
Formel: C₉H₆Br₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31561261
CAS-Nummer: 2227272-64-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge