2-Amino-3-chloro-5-iodopyrazine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR300251-1G OR300251-250MG
APOSOR300251-1GEA 144 EUR InStock
APOSOR300251-1G APOSOR300251-250MG
2-Amino-3-chloro-5-iodopyrazine
2-Amino-3-chloro-5-iodopyrazine
Formel: C₄H₃ClIN₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14706048
CAS-Nummer: 1252597-70-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge