2-Chloro-4-methylquinoline-3-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR30030-1G
APOSOR30030-1GEA 139 EUR InStock
APOSOR30030-1G
2-Chloro-4-methylquinoline-3-carbonitrile
2-Chloro-4-methylquinoline-3-carbonitrile
Formel: C₁₁H₇ClN₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00833327
CAS-Nummer: 101617-94-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge