4-Methyl-2-phenylthiazol-5-ylboronic acid, pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR300303-250MG
APOSOR300303-250MGEA 197 EUR InStock
APOSOR300303-250MG
4-Methyl-2-phenylthiazol-5-ylboronic acid, pinacol ester
4-Methyl-2-phenylthiazol-5-ylboronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₆H₂₀BNO₂S
Melting Pt: 75…76 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05865106
CAS-Nummer: 690632-24-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge