3-Bromo-5-chloro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR300378-1G
APOSOR300378-1GEA 339 EUR InStock
APOSOR300378-1G
3-Bromo-5-chloro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
3-Bromo-5-chloro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Formel: C₆H₃BrClN₃
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD13177858
CAS-Nummer: 245325-30-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge