Ethyl 2-chloro-3-oxopropanoate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR300519-1G
APOSOR300519-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR300519-1G
Ethyl 2-chloro-3-oxopropanoate 97%
Ethyl-2-chloro-3-oxopropanoate
Formel: C₅H₇ClO₃
Siedepunkt: 85…90 °C/0,5mmHg
Melting Pt: 20 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07369378
CAS-Nummer: 33142-21-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge