5-Oxopyrrolidine-3-carboxylic acid amide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR300643-1G
APOSOR300643-1GEA 42.2 EUR InStock
APOSOR300643-1G
5-Oxopyrrolidine-3-carboxylic acid amide
5-Oxopyrrolidine-3-carboxylic acid amide
Formel: C₅H₈N₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03613706
CAS-Nummer: 14466-21-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge