Ethyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-carboxylat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR300724-5G
APOSOR300724-5GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR300724-5G
Ethyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-carboxylat 95%
Ethyl-2,3-dihydrobenzo[1,4]dioxine-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₂O₄
MW: 208.2100 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01099774
CAS-Nummer: 4739-94-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge