Pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4(3H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR301058-1G
APOSOR301058-1GEA 88.6 EUR InStock
APOSOR301058-1G
Pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4(3H)-one
Pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4(3H)-one
Formel: C₆H₅N₃O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12923122
CAS-Nummer: 159326-71-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge