2-Methyl-2-propanyl-3-cyan-4-oxo-1-pyrrolidincarboxylat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR301132-100G
APOSOR301132-100GEA 134 EUR InStock
APOSOR301132-100G
2-Methyl-2-propanyl-3-cyan-4-oxo-1-pyrrolidincarboxylat 97%
tert-Butyl-3-cyano-4-oxopyrrolidine-1-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₄N₂O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01318456
CAS-Nummer: 175463-32-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge