3,4-Dichlor-N-methylanilin
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR30114-5G
APOSOR30114-5GEA 0 EUR InStock
APOSOR30114-5G
3,4-Dichlor-N-methylanilin
3,4-Dichlor-N-methylanilin
Formel: C₇H₇Cl₂N
MW: 176.04 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052850
CAS-Nummer: 40750-59-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge