1H-Imidazole-1-sulphonyl azide hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR301255-1G
APOSOR301255-1GEA 308 EUR InStock
APOSOR301255-1G
1H-Imidazole-1-sulphonyl azide hydrochloride
1H-Imidazole-1-sulphonyl azide hydrochloride
Formel: C₃H₃N₅O₂S·ClH
Melting Pt: 99…104 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD19705431
CAS-Nummer: 952234-36-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge