3-Amino-7-bromisochinolin
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR301335-100MG
APOSOR301335-100MGEA 48 EUR InStock
APOSOR301335-100MG
3-Amino-7-bromisochinolin
3-Amino-7-bromoisoquinoline
Formel: C₉H₇BrN₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11040207
CAS-Nummer: 1192815-02-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge