3-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclobutanecarboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR301346-1G
APOSOR301346-1GEA 79.9 EUR InStock
APOSOR301346-1G
3-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclobutanecarboxylic acid 97%
3-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclobutanecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₁₇NO₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09864181
CAS-Nummer: 946152-72-3
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge