tert-Butyl-3-hydroxycyclobutylcarbamate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR301347-1G OR301347-250MG
APOSOR301347-1GEA 29 EUR InStock
APOSOR301347-1G APOSOR301347-250MG
tert-Butyl-3-hydroxycyclobutylcarbamate
tert-Butyl-3-hydroxycyclobutylcarbamate
Formel: C₉H₁₇NO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11501030
CAS-Nummer: 154748-63-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge