4-Iod-o-xylol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR30140-25G
APOSOR30140-25GEA 30.6 EUR InStock
APOSOR30140-25G
4-Iod-o-xylol
4-Iod-o-xylol
Formel: C₈H₉I
Dichte: 1,633 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00040989
CAS-Nummer: 31599-61-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge