3H-Imidazo[4,5-c]pyridine 5-oxide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR302028-100MG
APOSOR302028-100MGEA 244 EUR InStock
APOSOR302028-100MG
3H-Imidazo[4,5-c]pyridine 5-oxide
3H-Imidazo[4,5-c]pyridine 5-oxide
Formel: C₆H₅N₃O
MDL Number: MFCD22989413
CAS-Nummer: 91184-02-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge