2-Methylbutylisothiocyanat
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR30206-5G
APOSOR30206-5GEA 161 EUR InStock
APOSOR30206-5G
2-Methylbutylisothiocyanat
2-Methylbutylisothiocyanat
Formel: C₆H₁₁NS
Siedepunkt: 84…86 °C/15mmHg
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00060414
CAS-Nummer: 4404-51-7
UN: 2927
ADR: 6.1+8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge