5-Bromo-3-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR302144-1G
APOSOR302144-1GEA 82.8 EUR InStock
APOSOR302144-1G
5-Bromo-3-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
5-Bromo-3-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formel: C₇H₆BrN₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11846319
CAS-Nummer: 885223-65-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge