Lithium 4-methyl-1-(pyridin-2-yl)-2,6,7-trioxa-1-borabicyclo[2.2.2]octan-1-uide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR302149-1G
APOSOR302149-1GEA 835 EUR InStock
APOSOR302149-1G
Lithium 4-methyl-1-(pyridin-2-yl)-2,6,7-trioxa-1-borabicyclo[2.2.2]octan-1-uide 95%
Lithium 4-methyl-1-(pyridin-2-yl)-2,6,7-trioxa-1-borabicyclo[2.2.2]octan-1-uide
Formel: C₁₀H₁₃BNO₃·Li
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16038156
CAS-Nummer: 1014717-10-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge