2'-Nitroacetanilid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR30221-25G
APOSOR30221-25GEA 65.4 EUR InStock
APOSOR30221-25G
2'-Nitroacetanilid
2'-Nitroacetanilid
Formel: C₈H₈N₂O₃
Melting Pt: 90…93 °C
Dichte: 1,42 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016991
CAS-Nummer: 552-32-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge