Methyl 3-(1H-pyrrol-2-yl)propanoate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR302239-1G
APOSOR302239-1GEA 71.2 EUR InStock
APOSOR302239-1G
Methyl 3-(1H-pyrrol-2-yl)propanoate
Methyl 3-(1H-pyrrol-2-yl)propanoate
Formel: C₈H₁₁NO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09841003
CAS-Nummer: 69917-80-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge