Ethyl-2,7-dimethylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR302245-1G
APOSOR302245-1GEA 125 EUR InStock
APOSOR302245-1G
Ethyl-2,7-dimethylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylat
Ethyl-2,7-dimethylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylat
Formel: C₁₂H₁₄N₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00139510
CAS-Nummer: 81448-48-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge