But-3-en-1-amine, N-BOC protected
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR302285-1G
APOSOR302285-1GEA 114 EUR InStock
APOSOR302285-1G
But-3-en-1-amine, N-BOC protected
But-3-en-1-amine, N-BOC protected
Formel: C₉H₁₇NO₂
Dichte: 0,9293 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 101 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11975862
CAS-Nummer: 156731-40-7
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge